Learn More
Policaprolactona diol, P.M. medio 2000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245570 250 g Frasco de vidrio 250 g
10503171 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11966981 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183212500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36890-68-3 | (C6H10O2)n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36890-68-3
Fórmula molecular (C6H10O2)n
Número MDL MFCD23713083
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(caprolactone) diol
Color Blanco
Forma física Sólido ceroso
Densidad 1.0700g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in thf
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07