Learn More
Clorhidrato de poli(alilamina) (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyallylamine Hydrochloride (2-propen-1-amine hydrochloride','homopolymer) |
| CAS | 71550-12-4 |
| Fórmula molecular | (C3 H8 Cl N)mon |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Allylamine hydrochloride homopolymer, Allylamine hydrochloride polymer, Allylammonium chloride homopolymer, Danfix 723, Monorex RD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H |
| SMILES | NCC=C.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 93.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0345 |