Learn More
Ácido poliacrílico, patrón secundario, P.M. medio 1 080 000 N.M. medio 135 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554121 10 g Frasco de vidrio 10 g
10207363 1 g Frasco de vidrio 1 g
10616404 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10554121 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 178060100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-01-4
Fórmula molecular (C3H4O2)n
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00084394
Clave InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(acrylic acid)
Color Blanco
Forma física Polvo
Fórmula lineal [-CH2CH(CO2H)-]n
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 1.080.000 (Average )
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max.