Learn More
Ácido poliacrílico, solución en agua al 50 % de peso; ∽ P.M 5000, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(acrylic acid) |
| Nombre de nota | 50 wt. % Solution in Water |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 100.0°C |
| Densidad | 1.1800g/mL |
| Cantidad | 250 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Gravedad específica | 1.18 |
| Mostrar más |