Learn More
Ácido poliacrílico, solución en agua al 25 % de peso; ∽ P.M 240000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317510 250 g Frasco de vidrio 250 g
10419510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10113870 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    131.65€ / 250 g
    Ahorro 24.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular (C3H4O2)n
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00084394
Clave InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(acrylic acid)
Nombre de nota 25 wt. % Solution in Water
Forma física Líquido
Punto de ebullición 100.0°C
Densidad 1.0900g/mL
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
Porcentaje de pureza 23 to 27% (solids)