Learn More
Poliacrilamida, granular, no iónico, ∽ P.M. 5 hasta 6 000 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675432 250 g Frasco de vidrio 250 g
10357740 5 g Frasco de vidrio 5 g
10174430 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178042500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-05-8
Fórmula molecular (C3H5NO)n
Número MDL MFCD00084392
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(acrylamide)
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos
Fórmula lineal [-CH2CH(CONH2)-]n
Densidad 1.3000g/mL
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) NaN
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Formula Weight (peso de la fórmula) 5 to 6.000.000 (Average )
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 13% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.3