Learn More
Poliacrilamida, carboxilo modificado, puro, alto contenido de carboxilo, ∽ P.M. 200 000, ACROS Organics™
Código de producto. 10781841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10781841 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10781841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184240050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Color Blanco
CAS 62649-23-4
Forma física Gránulos
Fórmula molecular (C3H5NO)n
Número MDL MFCD00084393
Sinónimo 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Cantidad 5 g
Clave InChI DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Nombre IUPAC sodio; prop-2-enamida; prop-2-enoato; ácido prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 237.19
PubChem CID 23696299
Grado Pure
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 10% max.