Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de longitud de cola poli(A)
Código de producto. 15774678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15774678 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15774678 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 764551KT
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit reconfigurado recientemente para aumentar la eficacia.
Poly adenylation of eukaryotic mRNAs plays a critical role in RNA metabolism, including stability, enhanced translation, nuclear export, and miRNA mediated gene regulation. The Poly(A) Tail-Length Assay Kit allows you to quickly measure the poly(A) tails of multiple mRNAs in only three hours. This kit utilizes a novel G/I extension technique that preserves the 3' end of RNAs and ensures accurate measurement of poly(A) tail-length. And all reaction components have been optimized so you get quality data quickly.
  • Medición exacta de la longitud de la cola poli(A) en comparación con otros ensayos (por ejemplo, Northern Blotting)\
  • Un kit incluye reactivos optimizados para la formación de picos con colas 5 G/I, 20 RT y 80 reacciones de PCR
  • La adenilación de la poli de ARNm eucariotas desempeña un papel fundamental en el metabolismo del ARN, incluida la estabilidad, la mejora de la traslación, la exportación nuclear y la regulación génica mediada por el miARN.
  • Permite medir rápidamente las colas poli(A) de varios ARNm en solo tres horas.
  • Este kit utiliza una novedosa técnica de extensión G/I que preserva el extremo 3' de los ARN y garantiza una medición precisa de la longitud de la cola poli(A). Además, todos los componentes de reacción se han optimizado para obtener datos de calidad rápidamente.
  • El kit contiene todos los reactivos necesarios para la formación de picos con colas de 5 G/I, 20 transcripciones reversas y 80 reacciones de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Sufficient reagents for 5 G/I tailing, 20 reverse transcription, and 80 PCR reactions.
HeLa Total RNA and Control Human Actin PCR Forward Primer to verify components and protocol.
Store reagents at -15°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Store HeLa Total RNA at -80°C.
Condiciones de envío Dry Ice
Polimerasa Polimerasa Poli (A) de ARN
Para utilizar con (aplicación) Detección de longitud de cola Poli(A)
Material de partida 100 ng a 2 μg de ARN eucariota total
Cantidad 1 kit
Concentración 1.25 U/μL