Learn More
Poli(4-vinilpiridina), reticulada, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poly(4-vinylpyridine) |
| CAS | 9017-40-7 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Vinyl-pyridine polymer with divinylbenzene, Diethenyl-benzene polymer with 4-ethenylpyridine, 4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, CR 2, CR 2 (vinyl polymer), Divinylbenzene-4-ethenylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine polymer, Reillex 402, Reillex 425, Reillex X 425 |