Learn More
Poli(4-vinilpiridina), 25 % entrecruzado con divinilbenceno, aproximadamente malla de 18, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(4-vinylpyridine) |
| Temperatura de inflamación | >150°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 250 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids, bases, insoluble in organic solvents |