Learn More
Poli(4-vinilpiridina), 25 % entrecruzado con divinilbenceno, aproximadamente malla de 18, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15589533 50 g 50 g
15599533 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460670500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 9017-40-7 | (C7H7N)n | 235.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9017-40-7
Fórmula molecular (C7H7N)n
Peso molecular (g/mol) 235.33
Número MDL MFCD00190588
Clave InChI HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylpyridine; divinylbenzene, diethenylbenzene, polymer with 4-ethenylpyridine, pyridine, 4-ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, 4-vinylpyridine divinylbenzene polymer, 4-vinylpyridine divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene; 4-vinylpyridine, poly 4-vinylpyridine cross-linked, 1,2-bis ethenyl benzene; 4-ethenylpyridine, 1,2-diethenylbenzene-4-ethenylpyridine 1:1, poly 4-vinylpyridine cross-linked, ca 60 mesh, 8.0meq/g
PubChem CID 165743
Nombre IUPAC 1,2-diethenylbenzene; 4-ethenylpyridine
SMILES *-CC(-*)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(4-vinylpyridine)
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids, bases, insoluble in organic solvents