Learn More
Ácido poli(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinaetanol-alt-1,4-butanodioico), TRC
Código de producto. 30413582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30413582 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30413582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698973250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 22
CAS 65447-77-0
Fórmula molecular (C15H25NO4)n
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Piperidineethanol','4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-','polymer with dimethyl butanedioate (9CI), Butanedioic acid','dimethyl ester','polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (9CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol-dimethyl succinate copolymer, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinethanol-dimethyl succinate copolymer, 622LD, BLS 1622, Butanedioic acid dimethyl ester-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol copolymer, BW 10LD, Chemsorb LS 622, Chiguard 622LD, Chimassorb 622LD, Chisorb 622LD, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol copolymer, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)ethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6,-tetramethyl-1-piperidineethanol, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidylethanol copolymer, Hindered amine 622, Jylstab 788, Kemistab 62, Light stabilizer 622LD, Light Stabilizer 788, Lowilite 62, Songlight 6220, T 622LD, Tiangang BW 10LD, Tinuvin 622, Tinuvin 622LD, Tinuvin 622SF, Tinuvin LD 622, TNV 622, UV 622, UV 788, Uvinul 5062, Uvinul 5062H, XH 622LD
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO2.C6H10O4/c1-10(2)7-9(14)8-11(3,4)12(10)5-6-13;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3;3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)CCC(=O)OCCN1C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C
Peso molecular (g/mol) 347.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.2308