Learn More
Poli(3-octiltiofeno-2,5-diilo), regiorregulador, bajo en metales, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460041 1 g 1 g
11450041 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460041 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044778.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Polímeros conductores
Conducting polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104934-51-2
Fórmula molecular (C12H18S)n
Peso molecular (g/mol) 241.44
Número MDL MFCD00241412
Clave InChI RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
PubChem CID 121233643
Nombre IUPAC 2,5-dimethyl-3-octylthiophene amine
SMILES CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Nombre de nota Regiorandom, low metals
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in THF, CHCl3
Cantidad 1 g