Learn More
Poli(3-hexiltiofeno-2,5-diilo), regiorandom, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482547 500 mg 500 miligramos
15472547 100 mg 100 miligramos
15462547 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15482547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045906.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) research and devices. It is also used in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104934-50-1
Fórmula molecular (C10H14S)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00217686
Clave InChI DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
Nombre IUPAC 3-hexil-2,5-dimetiltiofeno
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Color Marrón
Forma física Polvo/trozos
Información de solubilidad Soluble (50mg/ml) in chlorinated solvents such as chloroform,chlorobenzene,dichlorobenzene and trichlorobenzene.
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Light sensitive