Learn More
Poli(3-butiltiofeno-2,5-diilo), regioregular, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470061 1 g 1 g
11460061 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470061 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044787.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98837-51-5
Fórmula molecular (C8H10S)n
Peso molecular (g/mol) 168.30
Número MDL MFCD00677712
Clave InChI DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regioregular
PubChem CID 23533119
Nombre IUPAC 3-butyl-2,5-dimethylthiophene
SMILES CCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (3-butylthiophene-2,5-diyl)
Color Amarillo a verde
Nombre de nota Regioregular
Forma física Polvo
Cantidad 1 g