Learn More
Poli(2-etil-2-oxazolina), P.M. 50000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354538 100 g 100 g
11344538 500 g 500 g
11334538 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042396.22
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99.13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) is used as an adhesion promoter in coatings, in heat sealing and remoisten able hot-melt adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25805-17-8
Fórmula molecular (C5H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00134377
Clave InChI NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
Nombre IUPAC 2-etil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES CCC(=O)N(-*)CC-*
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 50,000
Forma física Sólido blanquecino
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.