Learn More
Ácido poli(2-acrilamido-2-metil-1-propanosulfónico), solución acuosa al 10 % de peso; P.M. aprox. 800 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10579623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10579623 500 g Frasco de vidrio 500 g
10062370 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163770 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10579623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184965000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27119-07-9 | (C7H13NO4S)n | 207.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27119-07-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular (C7H13NO4S)n
Peso molecular (g/mol) 207.24
Número MDL MFCD00084369
Clave InChI XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
Nombre IUPAC 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propano-1-ácido sulfónico
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)
Nombre de nota 10 wt% aqueous solution
Forma física Líquido viscoso
Fórmula lineal {-CH2CH[CONHC(CH3)2CH2SO3H]-}n
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 8.0 to 12.0% (solids)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.