Learn More
Ácido poli(2-acrilamido-2-metil-1-propanosulfónico), solución acuosa al 10 % de peso; P.M. aprox. 800 000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062370 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163770 100 g Frasco de vidrio 100 g
10579623 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27119-07-9 | (C7H13NO4S)n | 207.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27119-07-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular (C7H13NO4S)n
Peso molecular (g/mol) 207.24
Número MDL MFCD00084369
Clave InChI XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
Nombre IUPAC 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propano-1-ácido sulfónico
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C(-*)C-*
Specifications
Nombre del producto químico o material Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)
Nombre de nota 10 wt% aqueous solution
Forma física Líquido viscoso
Fórmula lineal {-CH2CH[CONHC(CH3)2CH2SO3H]-}n
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 8.0 to 12.0% (solids)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Product Identifier
  • Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% solution in water
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.