Learn More
Poloxin, MedChemExpress
Description
Poloxin is a non-ATP competitive Polo-like Kinase 1 (PLK1) inhibitor that targets the polo-box domain, with an IC50 of appr 4.8 μM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poloxin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 321688-88-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19NO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 14.29 mg/mL (48.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C(C)C)=C/1)C=C(C)C1=N/OC(C2=CC=CC=C2C)=O |
| Show More |