Learn More
Poloxime, MedChemExpress
Código de producto. 16464117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16464117 50 mg 50 miligramos
16461979 1 g 1 g
16457956 100 mg 100 miligramos
16451956 500 mg 500 miligramos
16410668 5 mg 5 miligramos
16408228 10 mg 10 miligramos
6 options
Código de producto. 16464117
Marca: Medchem Express HY77195
MedChemExpress Poloxime, a hydrolysis product of poloxin, is a non-ATP-competitive Plk1 inhibitor, with moderate Plk1 inhibitory activity.
Poloxime, a hydrolysis product of poloxin, is a non-ATP-competitive Plk1 inhibitor, with moderate Plk1 inhibitory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poloxime
Forma física Solid
CAS 17302-61-3
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC(C(C(C)C)=C/C1=N\O)=O
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 95.0%