Learn More
Poloxamer Solid, TRC
Código de producto. 30138165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138165 100 g 100 g
30012161 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688040100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-11-6
Fórmula molecular ((C2 H4 O)mon(C3 H6 O)mon)ran
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Propylene oxide, polymer with ethylene oxide
Nombre IUPAC 2-metiloxirano
SMILES [H]OCCOC(C)COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poloxamer
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681