Learn More
Poloxámero 188, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407319 1 kg 1 Kg
15497309 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66087.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer is a non-ionic detergent that protects cells from hydrodynamic damage. It can be also used for in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El poloxámero es un detergente no iónico que protege a las células de daños hidrodinámicos. También se puede utilizar para el aislamiento in vitro de linfocitos de la sangre completa diluida.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C5H10O2
Sinónimo Pluronic™ F-68; copolímero de bloque de polioxipropileno y polioxipropileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material poloxámero 188
CAS 9003-11-06
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Cantidad 1 kg
Solubilidad Miscible con agua.
Formulario Sólido