missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16863104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16863104 150 μL 150 microlitros
16873104 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16863104 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 144551AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is localized exclusively in the cell nucleus. It plays a role in signal transduction, and may function in the maintece of sarcomeres and in the assembly of myofibrils into sarcomeres. It also plays an important role in stress fiber formation. The gene is involved in therapy-related leukemia by a chromosomal translocation t(3;11)(p21;q23) that involves this gene and the myeloid/lymphoid leukemia gene. Alternative splicing occurs in this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.

Especificaciones

Antígeno POLK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica POLK
N.º de referencia del gen Q9QUG2, Q9UBT6
Alias de gen DINB protein, DINB1, DINP, DNA polymerase kappa, POLK, POLQ
Símbolos de los genes Polk
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POLK Fusion Protein Ag6034
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171525, 27015, 51426
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.