Learn More
Cloruro de polixetonio, TRC
Código de producto. 30133834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133834 10 g 10 g
30135015 50 g 50 g
17921975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68809310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31512-74-0
Fórmula molecular (C10H24Cl2N2O)n
Peso molecular (g/mol) 289.28
Sinónimo Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl chloride (1:2)] (ACI), Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl dichloride] (9CI), Poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio)ethylene dichloride] (8CI), Armoblen NPX, BL 2142, Bualta, Bubond 60, Bulab 6002, Busan 1507, Busan 77, KA 1700, MBC 115, Polixetonium chloride, Poly[oxyethylene(dimethylamino)ethylene(dimethylamino)ethylene dichloride], Poly[oxyethylene(dimethylimino)ethylene(dimethylimino)ethylene dichloride], Polyquaternium 42, TB 66, WSCP
SMILES [Cl-].[Cl-].CCC[N+](C)(C)CC[N+](C)(C)CCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polixetonium Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H30N2O.2ClH/c1-7-8-13(2,3)9-10-14(4,5)11-12-15-6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1266