Learn More
3M™ Filtro ST
Código de producto. 17315423 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,3 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17315423 4,3 cm paquete de 4
1 options
Código de producto. 17315423 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100228760
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El Filtro ST es un producto de intercambio aniónico de un solo uso (AEX) destinado a reducir la proteína de las células huésped, los virus y otros contaminantes cargados negativamente en los flujos de procesos biofarmacéuticos.
El filtro ST de 3M™ está diseñado para reducir la proteína de las células huésped, los virus y otros contaminantes cargados negativamente en un modo de cromatografía de filtración de caudal en flujos de procesos biofarmacéuticos.El purificador híbrido sintético contiene dos medios funcionales AEX complementarios: un no tejido funcional de amonio cuaternario ('Q') y una membrana funcional de guanidinio.
El no tejido funcional Q proporciona una reducción de la turbidez (cuando está presente) y del ADN.También proporciona una parte de la capacidad de AEX del producto para la reducción de HCP y virus.La membrana funcionalizada de guanidinio posterior al no tejido funcionalizado proporciona una capacidad de filtración AEX adicional.La novedosa funcionalidad del guanidinio de la membrana de filtración posterior de AEX imita al aminoácido, la arginina, uno de los tres aminoácidos estándar cargados de forma positiva y que se producen de forma natural y forman proteínas y es responsable de la eliminación viral y de la alta tolerancia a la sal.
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Material (membrana) Poliamida
Área de filtración 1 cm2
Caudal 1 mL/min
Estilo de entrada Luer Lock
N.º por caja 4
Estilo de salida Luer Lock
Tasa de presión 1,4 bar
Temperatura de funcionamiento (imperial) 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 40 °C
Altura (imperial) 1,9 in
Altura (métrico) 4,8 cm
Diámetro (imperial) 1,7 in
Diámetro (métrico) 4,3 cm