Learn More
Polidocanol, MedChemExpress
Descripción
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polidocanol |
| CAS | 9002-92-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | (C2H4O)nC12H26O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n] |
| Porcentaje de pureza | 97.0% |
| Mostrar más |