missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLB Monoclonal Antibody (18S), Invitrogen™

Código de producto. 11344943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11344943 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11344943 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA513899

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-13899 targets Rat DNA Polymerase beta in IP and WB applications and shows reactivity with Bovine, Hamster, Human, mouse, Rat, and Xenopus laevis samples. The MA5-13899 immunogen is rat DNA polymerase beta protein.

DNA polymerase beta comprises an amino-terminal 8- kDa domain and a carboxy-terminal 31- kDa domain. The N-terminal ssDNA binding domain has a deoxyribose phosphodiesterase activity while the C-terminal domain has a nucleotidyltransferase activity. Mammalian DNA polymerase beta, a DNA repair polymerase, is constitutively expressed in cultured cells, but treatment of cells with the DNA-alkylating agents such as N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) or methyl methanesulfonate up-regulates beta-pol level. DNA polymerase beta fills single nucleotide gaps in DNA produced by the base excision repair pathway of mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLB
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 18S
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica POLB
N.º de referencia del gen O57383, P06746, P06766, Q27958, Q8K409
Alias de gen A430088C08Rik; DNA pol beta; DNA polymerase beta; DNA polymerase beta subunit; DNA-directed DNA polymerase beta; hypothetical protein LOC614688; LOW QUALITY PROTEIN: DNA polymerase beta; MGC125976; POL B; Pol beta; POLB; polb.S; polymerase (DNA directed), beta; polymerase (DNA directed), beta S homeolog; polymerase (DNA) beta; polymerase B; polymerase-beta; wu:fa97a05; XELAEV_18020165mg; zgc:109924
Símbolos de los genes POLB, polb.S
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat DNA polymerase beta protein
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100774965, 18970, 29240, 397973, 5423, 614688
Especies diana Bovine, Hamster, Human, Mouse, Rat, X. laevis
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.