Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
Código de producto. 15697848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2500 ensayos
800 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15697848 800 ensayos paquete de 800
15340186 2500 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697848 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A15883
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
The PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, provides a sensitive and efficient method for high-throughput, fluorescence polarization-based screening of potential ER alpha ligands.
  • El kit de ensayo PolarScreen™ ER (receptor de estrógeno) alfa Competitor, verde, aporta un método sensible y eficiente para el cribado analítico masivo basado en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos ER alfa. El kit utiliza células de insecto expresadas, longitud completa, receptor nativo (sin etiquetar) de estrógenos humanos alfa (disponible por separado, Cat. A15674) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone ES2 Green) en formato de ensayo homogéneo, de mezcla y lectura.
  • Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible.
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento - ensayos de polarización de fluorescencia de 800 x 20 µl en una placa de 384 pocillos
  • Práctico - disponible a granel para las necesidades de cribaje más grandes
  • Incluye:
    • 2 tubos de proteína recombinante ER alfa de longitud completa (almacenar entre -68 y -85 °C)
    • 1 tubo de trazador Fluormone ES2 Green (almacenar entre -5 y -30 °C)
    • 1 frasco de tampón de detección ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 tubos de proteína recombinante alfa ER de longitud completa (almacenar entre -68 y -85 °C)
• 1 tubo de rastreador Fluormone ES2 Green (almacenar entre -5 y -30 °C)
• 1 frasco de tampón de detección ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Generador de imágenes de fluorescencia
Formato Placa de 384 pocillos
Cantidad 800 ensayos
Tipo Ensayo de competidores ER Alpha