Learn More
Cole-Parmer™ Tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™
Código de producto. 16649561 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
50 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16649561 50 l cada uno
16639561 30 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16649561 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4426069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™ Cole-Parmer™, con nitrógeno líquido autopresurizado, hace que la descarga de LN2 sea segura y sencilla
  • La fabricación de acero inoxidable soldado y duradero garantiza un rendimiento de larga duración y reduce la pérdida de evaporación
  • El diseño exclusivo utiliza presión de LN2 para descargar LN2 en otros recipientes
  • Se utiliza como un sistema de recarga de LN2 para congeladores criogénicos
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 l
Fondo (imperial) 25 pulg
Fondo (métrico) 63,5 cm
Diámetro interior (imperial) 19,9 in
Diámetro exterior (imperial) 25 pulg, 63,5 cm
Diámetro interior (métrico) 50,546 cm
Material Acero inoxidable