Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes de registradores de datos de temperatura PolarSafe™ para recipientes Dewar y con certificado Traceable™
Código de producto. 16652874 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
115 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16652874 2 L cada uno
16622874 30 L cada uno
16632874 35 L cada uno
16642874 47 L cada uno
16602874 95 L cada uno
16612874 115 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16652874 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4426076
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Almacene y monitorice con confianza las muestras sensibles a la temperatura
  • Mejore la protección de las muestras manteniendo intervalos de temperatura específicos para periodos de tiempo ampliados
  • Mantenga la integridad de las muestras con monitorización de la temperatura con certificado Traceable™
  • El registrador de temperatura se suministra con un certificado de calibración trazable según el NIST de 2 años
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Fondo (imperial) 14,88 in
Fondo (métrico) 37,78 cm
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 pulg)
Diámetro exterior (imperial) 10,2 in, 25,91 cm
Diámetro interior (métrico) 3 cm
Material Aluminio