Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes Dewar de transporte y almacenamiento criogénico PolarSafe™
Código de producto. 16669551 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
6 l
10 l
15 l
20 l
30 l
35 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16669551 3 l cada uno
16679551 6 l cada uno
16689551 10 l cada uno
16699551 15 l cada uno
16609561 20 l cada uno
16619561 30 l cada uno
16629561 35 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16669551 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4426061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    574.76€ / paquete de 1
    Ahorro 32.24€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Los recipientes Dewar de transporte y almacenamiento criogénico PolarSafe™ Cole-Parmer™ son sólidos para asegurar las soluciones de crioconservación para el almacenamiento y el transporte a largo plazo de muestras biológicas
  • Los recipientes Dewar de aluminio resistentes, pero ligeros contienen nitrógeno líquido
  • El diseño de cuello estrecho proporciona alta eficacia térmica y baja pérdida de evaporación
  • Carcasa bloqueable con alta resistencia para una mayor seguridad
  • Almacenamiento a largo plazo de hasta 200 días (depende del modelo)
  • Siete tamaños disponibles de 2 l a 35 l
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Tiempo de contención estático: 20 días
Capacidad (métrico) 3 l
Fondo (imperial) 11 pulg
Fondo (métrico) 27,94 cm
Diámetro interior (imperial) 2 pulg
Diámetro exterior (imperial) 11 pulg, 27,94 cm
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Material Aluminio