Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes Dewar de almacenamiento criogénico con gradillas PolarSafe™
Código de producto. 16659551 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16659551 2 l cada uno
16629551 30 l cada uno
16639551 35 l cada uno
16649551 47 l cada uno
16609551 95 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16659551 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4426059
Fecha estimada de envoi: 01-07-2027
Los recipientes Dewar de almacenamiento criogénico con gradillas PolarSafe™ Cole-Parmer™ almacenan las muestras de forma segura hasta 200 días sin tener que recargar el nitrógeno líquido
  • Recipientes Dewar de nitrógeno líquido disponibles en tamaños de 2 l a 115 l
  • La pérdida de evaporación ultrabaja mejora la protección criogénica
  • Hechos de aluminio duradero
  • Las asas dobles mejoran la movilidad
  • Garan
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Tiempo de contención estático: 21 días
Capacidad (métrico) 2 l
Fondo (imperial) 11 pulg
Fondo (métrico) 27,94 cm
Diámetro interior (imperial) 1,125 in
Diámetro exterior (imperial) 11 pulg, 27,94 cm
Diámetro interior (métrico) 3 cm
Material Aluminio