Learn More
Thermosafe™ Paquetes de gel refrigerante PolarPack™
Código de producto. 13079332
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (imperial):
8 oz./paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Peso (imperial) Tamaño de la unidad
13079332 8 oz./paquete paquete de 72
1 options
Código de producto. 13079332 Proveedor Thermosafe™ N.º de proveedor PP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.87€
    30.92€ / paquete de 72
    Ahorro 36.95€
    54% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Opción económica y práctica de paquete de refrigerante para el envío de material sensible a la temperatura, como productos alimenticios y productos farmacéuticos, entre otros. Los paquetes de gel refrigerante Thermosafe™ PolarPack™ están cubie
  • Refrigeración no mecánica fiable para el transporte seguro de productos alimenticios, productos farmacéuticos y otros productos médicos.
  • El exterior multicapa minimiza la condensación de la superficie, lo que protege el producto de los daños causados por la humedad.
  • La capa de película exterior asegura que los productos lleguen en condiciones óptimas absorbiendo la condensación.
  • Fórmulas de cambio de fase ideales para productos que requieren temperaturas de congelación o frío extremo y no toleran hielo seco o CO2.
  • El exterior de película metalizada y laminada proporciona una barrera de calor radiante, resiste las perforaciones.
  • Disponibles en varios tamaños.
  • Reutilizable
  • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 72 paq./caja
Peso (imperial) 8 oz./paquete
Dimensions (LxWxH) 6,5 x 3,5 x 0,75 in