Learn More
Medline™ Polarímetro analógico CETI Polaris de 8 kg
Código de producto. 10113944
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
360° con rotación de 180° a izquierda/derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10113944 360° con rotación de 180° a izquierda/derecha cada uno
1 options
Código de producto. 10113944 Proveedor Medline™ N.º de proveedor 9100.0000M
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Polarímetro analógico de alta calidad y bajo coste capaz de medir la rotación de muestras ópticamente activas El polarímetro analógico Medline™ CETI Polaris de 8 kg iguala el rendimiento de muchos instrumentos digitales en el mercado actual.
  • Admite tubos de muestras con longitudes de hasta 220 mm
  • Se utiliza para medir concentraciones y rotaciones ópticas en las industrias alimentaria, azucarera, farmacéutica, química, de los aromas y de las fragancias.
  • Se suministra con dos fusibles de repuesto, dos tubos de ensayo (100 y 200 mm), destornillador y manual de instrucciones
Especificaciones
temp 360° con rotación de 180° a izquierda/derecha
Exactitud 0,05 (escala doble Vernier)