Learn More
Euro Protection™ Sombrero de forro polar Xtra
Código de producto. 15814105
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15814105 Negro paquete de 25
1 options
Código de producto. 15814105 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 5COVXN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.85€
    183.29€ / paquete de 25
    Ahorro 193.56€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El sombrero de forro polar Xtra Euro Protection™ proporciona una cómoda protección térmica para trabajar en exteriores y en condiciones de frío.
  • Buen aislamiento térmico
  • Forro polar de 280 g/m2
  • Acolchado de Thinsulatate 40 g/m2
  • Ajuste universal
Especificaciones
Tipo de producto Sombrero para condiciones frías
Tamaño Universal
Material Polar, Thinsulate
Color Negro
Grosor 280 g/m² (polar), 40 g/m² (Thinsulate )