Learn More
Polaprezinc, TRC
Código de producto. 30428644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428644 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30428644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Fórmula molecular C9 H12 N4 O3 Zn
Cantidad 250 mg
Sinónimo Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
SMILES NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
Nombre IUPAC (4S)-3-(3-aminopropanoil)-4-(1H-imidazol-5-ilmetil)-1-oxa-3-aza-2λ ^{2}-zincaciclopentan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 289.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0201