Learn More
Polaprezinc, MedChemExpress
Código de producto. 16494457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494457 50 mg 50 miligramos
16478588 10 mg 10 miligramos
16428436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0729
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polaprezinc
Forma física Solid
CAS 107667-60-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11N4O3Zn
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Zinc L-carnosine
Información de solubilidad H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1[C@@H]([N-](C2=O)[Zn+2](NCC2)[O-]1)CC3=CN=CN3
Peso molecular (g/mol) 288.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.59
Porcentaje de pureza 98.0%