Learn More
Sampling Systems™ Tijeras puntiagudas
Código de producto. 17902102 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17902102 310 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17902102 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A364300
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Tijeras puntiagudas de alta calidad fabricadas en acero inoxidable de grado quirúrgico 420.
  • Ideal para cortar y manipular muestras.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de mango Bucle
Tipo de producto Tijeras quirúrgicas
Blade Style Recto
Color-coded N.º
Grado el Hospital
Material del mango Acero inoxidable
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm
Longitud de la hoja (métrico) 190 mm
Material Acero inoxidable
Tamaño Largo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata
Tipo de corte Cortar
Esterilidad No estéril
Estilo de punta Puntiagudo