Learn More
Podofilotoxina, TRC
Código de producto. 30425028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425028 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30425028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68100010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Podophyllotoxin
CAS 518-28-5
Fórmula molecular C22 H22 O8
Cantidad 10 g
Sinónimo (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one','5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-','[5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin (6CI,8CI), (-)-Podophyllotoxin, Condyline, Condylox, NSC 24818, Podofilox, (5R,5aR,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
Nombre IUPAC (5R,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(3,4,5-trimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona
Peso molecular (g/mol) 414.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1315