Learn More
podofilotoxina, Mikromol™
Código de producto. 30050788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30050788 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30050788 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM3665.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Podofilotoxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Podophyllotoxin
CAS 518-28-5
Nombres de analitos o componentes Podophyllotoxin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H22 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin (6CI,8CI), (-)-Podophyllotoxin, Condyline, Condylox, NSC 24818, Podofilox
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
Nombre IUPAC (5R,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(3,4,5-trimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona
Peso molecular (g/mol) 414.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414,1315 g/mol