Learn More
MedChemExpress Podofilox
Código de producto. 16461776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461776 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16461776 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15552
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
MedChemExpress Podofilox (Podophyllotoxin) is a potent inhibitor of microtubule assembly and DNA topoisomerase II.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 414.41 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 518-28-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.82%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Podophyllotoxin
Objetivo Microtubule/Tubulin