Learn More
Podocin/NPHS2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18343643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18343643 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18343643 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP318129UV
Rabbit Polyclonal Antibody
Podocin/NPHS2 Polyclonal antibody specifically detects Podocin/NPHS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Podocin/NPHS2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin), PDCNSRN1podocin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant protein made to an internal portion of human Podocin/NPHS2 (between amino acids 250-400) [UniProt Q9NP85].
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7827
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG