Learn More
Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'S™ (del inglés Disposable Automation Research Tips, puntas desechables para investigación automatizada)
Código de producto. 11932271
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 nl
250 nl
50 nl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
20 x 96 puntas
Puntas 20 x 384
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Envase unitSize
11932271 100 nl No estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11942271 250 nl No estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11952271 50 nl No estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11962271 100 nl Estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11972271 250 nl Estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11982271 50 nl Estéril 20 x 96 puntas paquete de 960
11992271 100 nl No estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
11902281 250 nl No estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
11912281 50 nl No estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
11922281 100 nl Estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
11932281 250 nl Estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
11942281 50 nl Estéril Puntas 20 x 384 paquete de 3840
12 options
Código de producto. 11932271
Marca: Thermo Scientific™ 5696100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca los costes de reactivos, instrumental de laboratorio y muestras, al tiempo que mejora la calidad de los datos, mediante la eliminación de los pasos intermedios de pipeteo con mezcla en la punta de la pipeta.
Reduzca los costes de reactivos, instrumental de laboratorio y muestras, al tiempo que mejora la calidad de los datos, mediante la eliminación de los pasos intermedios de pipeteo con mezcla en la punta de la pipeta. Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'s™ logran capacidades de transferencia de volúmenes más bajos gracias a la combinación de la cavidad capilar modelada internamente y del exclusivo sellado de superficie de la punta.
Características:
  • Admite los sistemas de manipulación automatizada de líquidos Thermo Scientific™ Matrix™ existentes para facilitar la dispensación de bajo volumen en procedimientos de cribaje de compuestos
  • Solo requiere ajustes de procedimientos mínimos para los instrumentos de DT de Thermo Scientific™ PlateMate™ y Thermo Scientific™ Hydra™
  • Elimine los pasos de dilución acuosa que pueden causar precipitación al transferir volúmenes en nanolitros directamente a la placa de ensayo.
  • Controle una exactitud y precisión uniformes durante el proceso de moldeado
Validación y compatibilidad:
  • Validación de pureza y rectitud realizadas con instrumentos compatibles para garantizar solo la calidad más alta.
  • La gama de compatibilidad de instrumentos que se inicia con Matrix Hydra DT, permite configurar sobre la marcha las curvas de dosis-respuesta de Hydra DT o el desarrollo de ensayos con una sencilla programación de Hydra DT.
  • Las necesidades de rendimiento más altas se pueden resolver con los instrumentos Matrix PlateMate 2 x 3 y Catalyst Express o Matrix PlateMate Plus.
  • Disponemos de especialistas en ventas que le ayudarán a programar, modificar y validar sus instrumentos relacionados con cualquier sistema de manipulación automatizada de líquidos Matrix.
Información para pedidos:
  • Disponible en formatos de 96 y 384 canal con tamaños de bolsillo de 50, 100 y 250 nl
  • Formato estéril disponible para los procedimientos de manipulación de líquidos sensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 nl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Formato Rack
Estilo de punta Automation
Envase 20 x 96 puntas
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Línea de productos D.A.R.T.'S, PocketTip
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.