Learn More
WTW™ Turbidímetro de bolsillo Turb 430 T / Juego
Código de producto. 10789303
Cambiar vista
Click to view available options
Fuente de luz:
Luz blanca o infrarroja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuente de luz Tamaño de la unidad
10789303 Luz blanca o infrarroja cada uno
1 options
Código de producto. 10789303 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 600326
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Calibración automática de tres puntos con guía del usuario y calibración y documentación
Los medidores de turbidez Turb™ 430 IR según DIN ISO 27027 y Turb™ 430 T según US EPA 180.1 cumple con los requisitos de la medición nefelométrica a 90° Luz parásita para agua potable con la máxima precisión, especialmente en el rango < 1 NTU. El rango de medición comprende de 0 a 1100 NTU/FNU con cambio automático del rango de medición y, por lo tanto, es adecuado para el análisis de agua, así como para el control de calidad, como en el caso de la gasolina, los cultivos celulares, así como en las industrias de alimentos y bebidas. La medición y la calibración automática de 3 puntos se ejecutan de forma autoexplicativa y controlada por menú. La calibración se realiza mediante un AMCO Clear™ conjunto estándar (0,02-10-1000 NTU). Se pueden almacenar hasta 1000 conjuntos de datos, incluidos los números de identificación de muestras, y publicarlos posteriormente de acuerdo con las normas GLP a través del software para PC LSdata. La garantía de calidad de los resultados medidos está respaldada por el establecimiento del intervalo de calibración con documentación.
  • Tolerancia de fabricación de solo ±1% para obtener la máxima precisión en los resultados
  • Distribución y tamaño de partículas estables a largo plazo
  • No supone ningún riesgo para la salud
  • Fácil de desechar
  • Trazabilidad NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Medidor de turbidez de bolsillo Turb 430 T / Juego
Fuente de luz Luz blanca o infrarroja
Incluye LED
Para utilizar con (aplicación) Beber / medidas < 1 NTU > - Calibración automática de 3 puntos con guía del usuario y calibración y documentación.
Batería, tipo Fuente de alimentación universal RB Flex
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.