Learn More
Testo™ Medidor de RPM de bolsillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | RPM Medidor |
| Incluye | Marcadores reflectantes, tapa protectora, correa de mano, riñonera |
| temp | De 0 °C a 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de rpm sin contacto |