Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo
Código de producto. 15899231 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
40 mm
40 mm
Material del mango:
Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
Varilla interior de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Material del mango Tamaño de la unidad
15899231 1500 mm 90 mL 40 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
15809241 2000 mm 90 mL 40 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
15819241 900 mm 90 mL 40 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
15839231 1500 mm 20 mL 25 mm Varilla interior de PTFE cada uno
15849231 600 mm 15 mL 25 mm Varilla interior de PTFE cada uno
15859231 900 mm 20 mL 25 mm Varilla interior de PTFE cada uno
15869231 1500 mm 20 mL 25 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
15879231 300 mm 10 mL 25 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
15889231 600 mm 15 mL 25 mm Varilla de Soporte de Acero Inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15899231 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1220J1500
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Tomamuestras rápido y fácil de usar con un diseño GMP, lo que significa que se puede pelar y limpiar muy rápidamente. El Tomamuestras de Bolsillo Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras discretas de zonas de polvos y gránulos de flujo libr
  • Fabricado en acero inoxidable 316L de alta calidad con PTFE o núcleo interior de acero inoxidable 316L
  • Para tomar muestras discretas de varios niveles
  • Adecuado para polvos de flujo libre
  • Mango de bayoneta que permite un funcionamiento sencillo
  • La funda de sellado permite vaciar un bolsillo en un tiempo
  • Los tomamuestras se suministran con puntas puntiagudas de serie
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 4 Bolsillos
Material del mango Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
Capacidad (métrico) 90 mL
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 1500 mm