Learn More
Dostmann Electronic Termómetro de inserción Pocket-DigiTemp
Código de producto. 10798674
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Product Code. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10798674 De -40 °C a +200 °C 1 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10798674 Supplier Dostmann Electronic Supplier No. 50200345
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este tubo de sensor largo, robusto y fiable es especialmente adecuado para medir líquidos, alimentos, etc.
  • Instrumento resistente al agua en carcasa de plástico (para uso alimentario)
  • Instrumento duradero y de bajo presupuesto para la medición de la temperatura en aire, gases, líquidos y sustancias dúctiles
  • Rango de medición: -°40 C a +200 °C
  • Resolución: 0,1 °C
  • Exactitud: ±0,8 °C (de 0 °C a 100 °C) otros 1,5 °C
  • Dimensiones: 202 x 20 x 16 mm (versión larga)
  • 150 x 20 x 16 mm (versión corta)
  • Dimensiones de la sonda: 126 x 3,5 mm (versión larga)
  • 75 x 3,5 mm (versión corta)
  • Peso: 40g
Specifications
Resolución 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +200 °C
Exactitud ±0,8 °C (de 0 °C a 100 °C)