Learn More
ATAGO™ Medidor de bolsillo de acidez PAL-BX/ACID
Código de producto. 15911427
Cambiar vista
Click to view available options
Para medir la acidez y el Brix de manzanas
Código de producto.
15911427 Para medir la acidez y el Brix de manzanas
1 options
Código de producto. 15911427 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 7105
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala dual Atago™ El medidor de acidez Brix de bolsillo (PAL-BX/ACID) ha revolucionado las mediciones de acidez. Simplemente coloque su muestra en el prisma y presione el botón INICIO para leer Brix, luego diluya su muestra con agua y presione INICIO nuevamente para leer el porcentaje de ácido.
  • Unidad portátil compacta, digital y fácil de usar
  • Medidor híbrido de Brix y acidez
  • Una alternativa portátil y rápida a la titulación no requiere ningún reactivo costoso
  • Compensación automática de la temperatura (ATC)
  • Tiempo de medición de tres segundos
  • Resistente al agua
  • Pletina de muestra de acero inoxidable
  • Pantalla LCD
  • La retroiluminación permanece encendida durante 30 segundos tras pulsar cualquier botón
Especificaciones:
  • Intervalo Brix: del 0,0 al 60,0%
  • Precisión de Brix: ± 0,2 %
  • Resolución de Brix: 0,1%
  • Intervalo de acidez: del 0,10 al 4,00%
  • Precisión de acidez: ±0,10 % (de 0,10 a 1,00 %); precisión relativa ±10 % (de 1,01 a 4,00 %)
  • Resolución de acidez: 0,01 %
  • Intervalo de ATC: De 10° a 40 °C
  • Clasificación IP: IP65
  • Vol. de muestra: 0,2 ml
  • Fuente de alimentación: dos pilas AAA
  • Dimensiones (F x An x Al): 31 x 55 x 109mm
  • Peso: 100 g
Aplicaciones:
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-267: Para medir la acidez y el Brix de cítricos
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-268: Para medir la acidez y el Brix de uvas y vino
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-269: Para medir la acidez y el Brix de tomates
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-250: Para medir la acidez y el Brix de fresas
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-251: Para medir la acidez y el Brix de manzanas
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-252: Para medir la acidez y el Brix de plátanos
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-253: Para medir la acidez y el Brix de arándanos
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-254: Para medir la acidez y el Brix de kiwis
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-255: Para medir la acidez y el Brix de piñas
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-256: Para medir la acidez y el Brix de cerezas de café
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-257: Para medir la acidez y el Brix de leche
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-258: Para medir la acidez y el Brix de yogur
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-259: Para medir la acidez y el Brix de cerveza
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-260: Para medir la acidez y el Brix del sake
  • Los modelos con n.º de cat. 05-100-261: Para medir la acidez y el Brix del vinagre
Especificaciones
Tipo Medidor de bolsillo de acidez y Brix
Scale Range De 0,0 a 60,0 Brix
Modelo PAL-BX/ACID
Volumen de muestra 0,2 mL
Exactitud Brix: ±0,2 %, acidez: ±0,10 % (de 0,10 a 1,00 %); precisión relativa ±10 % (de 1,01 a 4,00 %)
Resolución Brix: 0,1 %; acidez: 0,01 %
Pantalla LCD
Tipo de escala Brix, concentraciones de ácido málico
Tiempo de medición 3 s
Para utilizar con (aplicación) Para medir la acidez y el Brix de manzanas
Incluye Escala, dos vasos de precipitados de plástico, un accesorio y cinco pipetas de plástico.
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 x 55 x 109 mm
Temperatura ambiente (métrico) De 10 °C a 40 °C
Exactitud de temperatura ±1 °C
Compensación de la temperatura De 10 °C a 40 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA