Learn More
ATAGO™ Master Kit de medidor de bolsillo de acidez y Brix
Código de producto. 15963557
Cambiar vista
Click to view available options
Refractómetro portátil; intervalo Brix: De 0,0% a 90,0%
Código de producto.
15963557 Refractómetro portátil; intervalo Brix: De 0,0% a 90,0%
1 options
Código de producto. 15963557 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 7100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida las muestras de varios frutos y cítricos, incluidas las uvas, los tomates, las fresas y el vino, utilizando este medidor de bolsillo de acidez y Brix.
  • Este Master Kit se utiliza específicamente para medir cítricos (acidez baja y alta), uvas, vino, tomates y fresas e incluye todo lo que necesita para realizar mediciones sencillas y exactas.
  • El Master Kit completo viene con una báscula, 1 vaso de precipitados y 1 cuchara de medición
  • Clase IP65: protección contra el polvo y los chorros de agua. Se enjuaga con agua corriente.
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range De 0,0% a 90,0%
Modelo Master Kit PAL-BX ACID F5
Exactitud ± 0,2 % (Brix), ± 0,10 % (ácido)
Tipo de escala Brix, ácido
Tiempo de medición 3 s
Para utilizar con (aplicación) Medición de cítricos
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 31 x 109 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 10,0 °C a 40,0 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA