Learn More
Brannan™ Termómetro de dial bimetal de bolsillo con vástago de punta
Código de producto. 13049272
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13049272 De -10 °C a +110 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13049272 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 31/143/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termómetro de aguja bimetal de bolsillo con vástago de punta Brannan™está fabricado en acero inoxidable y es apropiado para el uso con productos alimenticios.
  • Alternativa de acero inoxidable a los termómetros de vidrio
  • Adecuado para contacto alimentario
  • Vástago de punta y caja con clip de bolsillo para facilitar y.comodidad
  • Puede suministrarse con certificado Traceable para la norma nacional reconocida o la declaración de conformidad si es necesario.
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 24 mm
Incluye Funda y clip para bolsillo
Longitud (métrico) 125 mm
Longitud total (métrico) 125 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C